TEM-CF200F2CU
Carbon Film Supported Copper Gilder Finder F2 Grids
size 200 mesh, box of 25
Synonim(y):
FOLIA WĘGLOWA TYLKO NA SIATKACH DO SZUKACZA GILDER FI 200# CU F2 25/BX
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Polecane produkty
opakowanie
box of 25
rozmiar
200 mesh
Opis ogólny
Cienka warstwa czystego węgla o grubości 5-6 nm na siatce F2. Siatka miedziana, 200 mesh. Siatki do szukaczy szybowcowych to siatki lokalizacyjne z odniesieniem/indeksem na siatce: Średnica 3,05 mm, grubość 0,7 mil (18 μm). Konstrukcja typu F2 ma grube pręty dzielące regiony na 9 obszarów cienkich prętów, które są oznaczone literami alfabetu umieszczonymi w środku siatki.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)