Kluczowe dokumenty
MAB8257B-5
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw grypie A, nukleoproteina, klon A1
clone A1, Chemicon®, from mouse
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.42
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
biotin conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
A1, monoclonal
reaktywność gatunkowa
human
producent / nazwa handlowa
Chemicon®
metody
immunofluorescence: suitable
izotyp
IgG2a
Warunki transportu
wet ice
Specyficzność
Specyficzny dla nukleoproteiny grypy A. Silniej wiąże się z wirusem grypy typu N1. Wykazano, że reaguje ze szczepem H5N1. Nie zaobserwowano reaktywności krzyżowej z grypą B lub innymi wirusami układu oddechowego.
Immunogen
Epitop: nukleoproteina
Grypa A
Zastosowanie
Anti-Influenza A Antibody, nucleoprotein, clone A1 jest przeciwciałem przeciwko grypie A do stosowania w IF.
Immunofluorescencja
Optymalne rozcieńczenia muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Research Category
Infectious Diseases
Research Sub Category
Infectious Diseases - Viral
Postać fizyczna
Oczyszczona immunoglobulina sprzężona z biotyną. Płyn w 0,01 M PBS, pH = 7,1, 0,1% azydku sodu z 15 mg / ml BSA jako stabilizatorem.
Przechowywanie i stabilność
Przechowywać w temperaturze od 2 do 8°C przez okres do 12 miesięcy od daty otrzymania. Chronić przed światłem.
Inne uwagi
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Monoclonal antibodies for the rapid diagnosis of influenza A and B virus infections by immunofluorescence.
McQuillin, J, et al.
Lancet, 2, 911-914 (1985)