Merck
5.00511
Inhibitor acetylotransferazy histonowej VIII, NU9056
Synonim(y):
Inhibitor HAT VIII, Inhibitor p300/CBP VII, Inhibitor PCAF V, 1,2-bis(izotiazol-5-ylo)disulfan, 1,2-di(izotiazol-5-ylo)disulfan, Inhibitor KAT5 I, Inhibitor Tip60 I
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H4N2S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.37
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
oil
Storage condition:
OK to freeze, protect from light
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97% (HPLC)
Quality Segment
form
oil
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, protect from light
color
yellow-brown
solubility
DMSO: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1nccc1SSc2[s]ncc2
InChI
1S/C6H4N2S4/c1-3-7-9-5(1)11-12-6-2-4-8-10-6/h1-4H
InChI key
MLRAMCAHIWHWRM-UHFFFAOYSA-N
General description
NU9056, związek disulfanowy, jest silnym inhibitorem acetylotransferazy lizyny 5 (KAT5). NU9056 hamuje acetylację białek w liniach komórkowych raka prostaty. Działa przeciwko acetylotransferazie histonowej KAT5/Tip60 niż PCAF, p300 i GCN5 w testach aktywności HAT bez komórek (odpowiednio IC50 ≤2, ≤36, ≤60 i >100 µM) i skutecznie zmniejsza poziom acetylacji H3K14, H4K8, H4K16, ale nie α-tubuliny, w komórkach raka prostaty LNCaP (maksymalne hamowanie przy 5-10 µM). Wykazano, że indukuje zatrzymanie cyklu komórkowego i apoptozę (17 do 24 µM) w hodowlach LNCaP i wykazuje aktywność antyproliferacyjną zarówno w hodowlach CaP reagujących na androgeny, jak i niezależnych od androgenów (GI50 od 7,5 do 27 µM).
Biochem/physiol Actions
Główny cel
KAT5
Odwracalny: tak
Przepuszczalność komórek: tak
Preparation Note
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Other Notes
Należy pamiętać, że masa cząsteczkowa tego związku jest zależna od partii ze względu na zmienną zawartość wody. Masę cząsteczkową specyficzną dla danej partii można znaleźć na etykiecie fiolki lub w certyfikacie analizy. Podana masa cząsteczkowa reprezentuje wyjściową masę cząsteczkową bez wody.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Cancer is a complex disease manifestation. At its core, it remains a disease of abnormal cellular proliferation and inappropriate gene expression. In the early days, carcinogenesis was viewed simply as resulting from a collection of genetic mutations that altered the gene expression of key oncogenic genes or tumor suppressor genes leading to uncontrolled growth and disease (Virani, S et al 2012). Today, however, research is showing that carcinogenesis results from the successive accumulation of heritable genetic and epigenetic changes. Moreover, the success in how we predict, treat and overcome cancer will likely involve not only understanding the consequences of direct genetic changes that can cause cancer, but also how the epigenetic and environmental changes cause cancer (Johnson C et al 2015; Waldmann T et al 2013). Epigenetics is the study of heritable gene expression as it relates to changes in DNA structure that are not tied to changes in DNA sequence but, instead, are tied to how the nucleic acid material is read or processed via the myriad of protein-protein, protein-nucleic acid, and nucleic acid-nucleic acid interactions that ultimately manifest themselves into a specific expression phenotype (Ngai SC et al 2012, Johnson C et al 2015). This review will discuss some of the principal aspects of epigenetic research and how they relate to our current understanding of carcinogenesis. Because epigenetics affects phenotype and changes in epigenetics are thought to be key to environmental adaptability and thus may in fact be reversed or manipulated, understanding the integration of experimental and epidemiologic science surrounding cancer and its many manifestations should lead to more effective cancer prognostics as well as treatments (Virani S et al 2012).
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
500511000104055977245738