Kluczowe dokumenty
TEM-CF150-CU-ET
Sigma-Aldrich
Carbon Film Supported Copper Square Mesh
Extra Thick, size 150 mesh, box of 50
About This Item
Kod UNSPSC:
41111761
NACRES:
MA.24
Produkt TEM-CF150-CU-ET nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
opakowanie
box of 50
rozmiar
150 mesh
Opis ogólny
Warstwa czystego węgla o grubości 20-30 nm na standardowych siatkach o kwadratowych oczkach. Siatka miedziana, 150 mesh.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)