Merck
T89109
Sigma-Aldrich
1,2,4-Trivinylcyclohexane, mixture of isomers
98%
Wybierz wielkość
100 G
278,00 zł
500 G
728,00 zł
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 G
278,00 zł
500 G
728,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C6H9(CH=CH2)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.27
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
278,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
bp
85-88 °C/20 mmHg (lit.)
gęstość
0.836 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C=CC1CCC(C=C)C(C1)C=C
InChI
1S/C12H18/c1-4-10-7-8-11(5-2)12(6-3)9-10/h4-6,10-12H,1-3,7-9H2
Klucz InChI
KTRQRAQRHBLCSQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
156.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
69 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)