Przejdź do
RB150-05
Komórki mięśni szkieletowych królika: RbSkMC (Cryovial)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
rabbit skeletal muscle (normal limb)
Growth mode:
Adherent
Relevant disease(s):
cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit skeletal muscle (normal limb)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 44
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki mięśni szkieletowych królika (RbSkMC) stanowią przydatny system do badania wielu aspektów funkcjonowania mięśni i chorób oraz mogą służyć jako pośredni model chorób ludzkich. Komórki mięśni szkieletowych odgrywają również istotną rolę w metabolizmie glukozy i cukrzycy.
Application
skurcz ściany aorty, rola smc w normalnych warunkach, ciśnienie krwi, dystrybucja natlenowanej krwi przez krążenie ogólnoustrojowe
Biochem/physiol Actions
Mięśnie
Preparation Note
  • 1. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek mięśni szkieletowych królika zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 15 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z RbSkMC Culture Protocol.
Other Notes
Rabbit Skeletal Muscle Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
RB354-05150-05F150-05A
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
cardiovascular diseases
relevant disease(s)
muscular dystrophy
relevant disease(s)
muscular dystrophy
biological source
rabbit skeletal muscle (normal limb)
biological source
rabbit aorta (normal tunica intima and media)
biological source
human skeletal muscle (normal limb)
biological source
human skeletal muscle (normal limb)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
karyotype
2n = 44
karyotype
2n = 44
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
packaging
pkg of 500,000 cells
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)