Merck
T70394
Sigma-Aldrich
2,4,5-Trimethoxycinnamic acid, predominantly trans
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3O)3C6H2CH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
238.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
164-166 °C (lit.)
ciąg SMILES
COc1cc(OC)c(\C=C\C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C12H14O5/c1-15-9-7-11(17-3)10(16-2)6-8(9)4-5-12(13)14/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)/b5-4+
Klucz InChI
XCEGAEUDHJEYRY-SNAWJCMRSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)