T61107
Triethyl phosphate
99%
Synonim(y):
Ethyl phosphate
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
6.28 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 40 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
845 °F
granice wybuchowości
10 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.403 (lit.)
tw
215 °C (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
240.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
116 °C - closed cup