Przejdź do
557161
Bis(4-chlorophenyl) disulfide
97%
Synonim(y):
4,4′-Dichlorodiphenyl disulfide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1150,00 zł
862,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[ClC6H4S]2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
287.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
214-531-2
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
862,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
71-74 °C (lit.)
functional group
chloro, disulfide
SMILES string
Clc1ccc(SSc2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C12H8Cl2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI key
ZIXXRXGPBFMPFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Bis(4-chlorophenyl) disulphide can be synthesized from 4-chlorophenylthiol via oxidation. It produces poly(p-phenylene sulfide), via thermolysis. Bis(4-chlorophenyl) disulfide can also be prepared by a microwave assisted method involving the reaction between respective elemental sulfur and 1-chloro-4-iodobenzene in the presence of CuO nanopowder (catalyst).
Application
Bis(4-chlorophenyl) disulfide may be used to synthesize non-symmetrical heterodimer 4-chlorophenyl-2′-nitrophenyl disulfide.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
549312CRM96153234842
description
97%
description
97%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
description
powder, <2 μm, 98%
assay
97%
assay
97%
assay
-
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
mp
71-74 °C (lit.)
mp
89-93 °C (lit.)
mp
143-146 °C (lit.)
mp
-
functional group
chloro, disulfide
functional group
disulfide
functional group
-
functional group
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)