Merck
T2032
Sigma-Aldrich
Potassium D-tartrate monobasic
Synonim(y):
D-(−)-Tartaric acid monopotassium salt, D-2,3-Dihydroxybutanedioic acid monopotassium salt, Potassium hydrogen D-tartrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5KO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
Beilstein:
6119984
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
ciąg SMILES
[K+].O[C@@H]([C@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m0./s1
Klucz InChI
KYKNRZGSIGMXFH-YGEZSCCGSA-M
Zastosowanie
Primary standard buffer.
Inne uwagi
Unnatural isomer
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dawson, R.M.C.
Data for Biochemical Research, 421-421 (1986)