SYNF901410G
Synthware™ pear-shaped Schlenk flask with stopcock
capacity 10 mL, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware F901410G, modified Schlenk reaction flask
About This Item
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
Połączenie
joint: ST/NS14/20
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F901410G
pojemność
10 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
A suffix of G indicates a glass stopcock, H indicates a high-vacuum valve, no letter suffix indicates a PTFE Stopcock.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.