Kluczowe dokumenty
SYNF484500
Synthware solvent transfer/storage flask
500 mL, joint: ST/NS 24/40, valve size 0-4 mm
Synonim(y):
Synthware F484500, kolba Straus, kolba odbiornika
Wybierz wielkość
1 EA
588,00 zł
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
588,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
588,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass flask
round bottom
two-neck
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F484500
pojemność
500 mL
500 mL
rozmiar zaworu
0-4 mm
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)