Kluczowe dokumenty
SYNF71542L
Synthware four-neck round bottom flask with threaded side arm
capacity 2,000 mL, center joint: ST/NS 45/50, side joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware F71542L, kolba 4-szyjkowa, kolba reakcyjna z wieloma szyjkami
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.51
Materiały
borosilicate glass flask
four-neck (with threaded side arm)
round bottom
Połączenie
center joint: ST/NS45/50
side joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F71542L
pojemność
2,000 mL
Opis ogólny
Kolba z okrągłym dnem i czterema szyjkami, ze standardowymi stożkowymi złączami zewnętrznymi i złączami termometru. Dostarczana w komplecie z korkiem kompresyjnym i o-ringiem 617. Do wkładania termometrów lub rurek odpowietrzających o średnicy zewnętrznej 5,0-7,0 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)