Kluczowe dokumenty
Z410101
Nalgene® vented Unitary safety wash bottle
capacity 500 mL
Synonim(y):
bezpieczeństwo butelek, butelki do mycia, butelki nalgene
Wybierz wielkość
4 EA
392,35 zł
392,35 zł
Cena katalogowa413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
392,35 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
eCl@ss:
32049200
NACRES:
NB.17
392,35 zł
Cena katalogowa413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
low-density polyethylene
Właściwości
label Methanol
with cap
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2436-0503
pojemność
500 mL
Opis ogólny
  • Unique vented closure relieves solvent vapor pressure inside wash bottle and eliminates dripping
  • Safety information printed on the bottle, including chemical color codes, chemical name and formula, hazard codes, NFPA codes, target organs, and effects and route of entry information
  • Color-coded closure
  • Easy-to-fill wide neck
  • Steady, strong dispensing stream inherent to Unitary bottle design
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Unitary is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)