Kluczowe dokumenty
Z719137
Butelka do mycia
capacity 500 mL (16 oz)
Synonim(y):
butelki do mycia, laboratorium butelek
Wybierz wielkość
4 EA
170,00 zł
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
170,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.17
170,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
low-density polyethylene
polypropylene cap
polypropylene screw closure
red bottle
wide-mouth bottle
Połączenie
Joints threaded neck (38)
Właściwości
label Distilled water
vented
with cap
opakowanie
pack of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Nalgene 2402-0500
śr. korka
38 mm
pojemność
500 mL (16 oz)
Opis ogólny
  • Butelki do płukania738 są produkowane z nietoksycznego, wysokiej jakości polietylenu o niskiej gęstości (LDPE) klasy laboratoryjnej.
  • Szeroki otwór ułatwia szybsze i łatwiejsze napełnianie.
  • Odporne chemicznie butelki i rurki są formowane w jednym kawałku, co zapewnia jednolity przepływ.
  • Zawartość można dozować bez przechylania lub wstrząsania.
  • Końcówkę dozującą można przyciąć w celu zwiększenia przepływu.
  • Szczelne zamknięcie śrubowe z polipropylenu (PP) zapewnia ochronę próbki.
Informacje prawne
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)