Kluczowe dokumenty
SYNF580850
Synthware storage tube with high vacuum valve
capacity 50 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
Synonim(y):
Synthware F580850, lampa Schlenk
Wybierz wielkość
1 EA
652,00 zł
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
652,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
652,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
black cap
cap (plug seal)
colorless tube
glass tube
round bottom
sterylność
non-sterile
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware F580850
pojemność
50 mL
probówka śr. zewn. × dł.
28 mm × 120 mm
rozmiar zaworu
0-8 mm
Opis ogólny
Dostarczany z zaworem wysokiego podciśnienia z o-ringiem PTFE na końcówce i wycieraczką PTFE ("parasolem") do ochrony o-ringu 617 na wale.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)