Kluczowe dokumenty
SAB2109058
Sigma-Aldrich
Anti-FURIN (N-terminal) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FUR, PACE, PCSK3, SPC1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
74 kDa
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
rabbit, guinea pig, human, rat, mouse, zebrafish, bovine, canine, horse
stężenie
0.5 mg/mL
metody
western blot: 1 μg/mL
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FURIN(57396)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen należy do rodziny proproteinowych konwertaz podobnych do subtylizyny. Członkowie tej rodziny są konwertazami proproteinowymi, które przetwarzają utajone białka prekursorowe w ich biologicznie aktywne produkty. To kodowane białko jest c
Immunogen
Syntetyczny peptyd skierowany na region N-końcowy ludzkiej FURINY
Sekwencja
Syntetyczny peptyd zlokalizowany w następującym regionie: RDVYQEPTDPKFPQWYLSGVTQRDLNVKAAWAQGYTGHGIVVSILDDGI
Postać fizyczna
Dostarczany w stężeniu 0,5 mg/ml w soli fizjologicznej buforowanej fosforanami, 0,09% azydku sodu.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)