Przejdź do
SYNF588100
Synthware™ storage tube with high vacuum valve
capacity 100 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 40 mm × 165 mm
Synonim(y):
Synthware F588100, Schlenk tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
685,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
100 mL
Material:
black cap, cap (plug seal), colorless tube, glass tube, round bottom
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pkg of 1 ea
685,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black cap, cap (plug seal), colorless tube, glass tube, round bottom
sterility
non-sterile
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware F588100
capacity
100 mL
tube O.D. × L
40 mm × 165 mm
valve size
0-8 mm
General description
Supplied with high vacuum valve with PTFE O-ring at tip and PTFE wiper (“umbrella”) to protect Viton® O-ring on shaft.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNF580850SYNF580050SYNF588250
description
capacity 100 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 40 mm × 165 mm
description
capacity 50 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
description
capacity 50 mL, valve size 0-4 mm, tube O.D. × L 28 mm × 120 mm
description
capacity 250 mL, valve size 0-8 mm, tube O.D. × L 60 mm × 165 mm
manufacturer/tradename
Synthware F588100
manufacturer/tradename
Synthware F580850
manufacturer/tradename
Synthware F580050
manufacturer/tradename
Synthware F588250
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
capacity
100 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
capacity
250 mL
material
colorless tube, black cap, round bottom, glass tube, cap (plug seal)
material
round bottom, cap (plug seal), colorless tube, black cap, glass tube
material
colorless tube, round bottom, black cap, cap (plug seal), glass tube
material
black cap, colorless tube, round bottom, cap (plug seal), glass tube
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
tube O.D. × L
40 mm × 165 mm
tube O.D. × L
28 mm × 120 mm
tube O.D. × L
28 mm × 120 mm
tube O.D. × L
60 mm × 165 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)