Kluczowe dokumenty
Z516066
Sigma-Aldrich
Schlenk reaction and storage tube
female joint: ST/NS 24/40, capacity 250 mL
Synonim(y):
kolba rurowa, przechowywanie rur, rurki do przechowywania
Wybierz wielkość
1 EA
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
colorless cap
colorless tube
round bottom
Połączenie
female joint: ST/NS24/40
Właściwości
graduations: no
pojemność
250 mL
Opis ogólny
2 mm glass stopcock. The side-arm accommodates a septum (use Z565695 or Z565679). Designed for small-scale manipulation of air and moisture-sensitive reagents. Thermoplastic screw caps with Viton O-rings usable to 140°C.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)