Kluczowe dokumenty
SYND351403
8629 Odbiornik destylacyjny z podziałką typu krowiego
joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D351403, odbiornik destylacyjny typu krowiego
About This Item
Kod UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS14/20
producent / nazwa handlowa
D351403
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Odbiornik krowy destylacyjnej 8629 jest wyposażony w standardowe złącze stożkowe (14/20) i cztery rurki z podziałką od 0 do 3 ml w odstępach co 0,2 ml.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)