Merck
QBD11171
Sigma-Aldrich
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®23-Maleimide
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
500 MG
9040,00 zł
9040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
9040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C75H133F6N7O37
Masa cząsteczkowa:
1838.87
Kod UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
9040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chelator
reagent type: cross-linking reagent
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
Cechy i korzyści
DOTA-tris(acid)-amido-dPEG ®₂₃-Maleimide zawiera chelator metalu DOTA-tris(acid) do znakowania radiowego oraz tiolo-reaktywny maleimid połączony hydrofilową przekładką dPEG.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)