Kluczowe dokumenty
SYND201414
Synthware vertical distilling adapter
Cow Receiver Only, joint: ST/NS 14/20
Synonim(y):
Synthware D201414, odbiornik destylacyjny typu krowiego
Wybierz wielkość
1 EA
622,00 zł
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
622,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
622,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS14/20
Właściwości
Cow Receiver Only
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D201414
Opis ogólny
Zaprojektowany bez złącza węża do użytku z aparatem destylacyjnym D10.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)