Kluczowe dokumenty
SYNA121922
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 19/22
Synonim(y):
Synthware A121922, szklany adapter do transferu próżniowego
Wybierz wielkość
1 EA
779,00 zł
779,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
779,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
779,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS19/22
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A121922
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Z korkiem PTFE 2 mm. Do przenoszenia wrażliwych i niebezpiecznych roztworów.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)