Merck
SYNA122440
Synthware vacuum transfer adapter with PTFE stopcocks
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Kod UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware A122440
Powiązane kategorie
Opis ogólny
With 2 mm PTFE stopcock. For transfer of sensitive and hazardous solutions.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.