Kluczowe dokumenty
SLWSSV103
Pyrex® Stopcocks, high vacuum
straight key bore, bore 3 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SSV103
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
producent / nazwa handlowa
SSV103
SciLabware
otwór
3 mm , key
ramię boczne grubość × śr. zewn.
1.5 mm × 9 mm
Opis ogólny
  • Te zawory odcinające zostały specjalnie zaprojektowane i starannie wyprodukowane do zastosowań wymagających wysokiej próżni
  • Każdy kurek został przetestowany pod kątem działania w warunkach wysokiej próżni.
  • Konstrukcja ze szkła borokrzemianowego
  • Klucze i baryłki są precyzyjnie szlifowane w dopasowanych parach w celu zapewnienia optymalnej wydajności.
  • Każdy klucz i tuleja są ponumerowane, aby zapewnić, że są zawsze sparowane razem.
  • Wszystkie ramiona boczne mają długość 100 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)