SLWSSV104
Pyrex® Stopcocks, high vacuum
straight key bore, bore 4 mm , key
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware SSV104
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
producent / nazwa handlowa
SSV104
SciLabware
otwór
4 mm , key
ramię boczne grubość × śr. zewn.
1.5 mm × 10 mm
Opis ogólny
- Te zawory odcinające zostały specjalnie zaprojektowane i starannie wyprodukowane do zastosowań wymagających wysokiej próżni
- Każdy kurek został przetestowany pod kątem działania w warunkach wysokiej próżni.
- Konstrukcja ze szkła borokrzemianowego
- Klucze i baryłki są precyzyjnie szlifowane w dopasowanych parach w celu zapewnienia optymalnej wydajności.
- Każdy klucz i tuleja są ponumerowane, aby zapewnić, że są zawsze sparowane razem.
- Wszystkie ramiona boczne mają długość 100 mm
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)