Kluczowe dokumenty
SLW4980-25
Pyrex® Erlenmeyer flask, heavy duty, narrow neck
25 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4980-250
Wybierz wielkość
12 EA
887,00 zł
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
12 EA
887,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
887,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
Połączenie
joint neckNARROW-NECK
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduated
without cap
heavy duty
opakowanie
pack of 12 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 4980-25
Wysokość
65 mm
śr. zewn. obudowy
41 mm
pojemność
25 mL
25 mL
śr. wewn. szyjki
13 mm
rozmiar zatyczki
13
dopasowywanie
narrow neck
Opis ogólny
  • Mechanically stronger than standard flasks
  • Designed for longer life and increased user safety
  • Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Cechy i korzyści
• Mechanically stronger than standard flasks• Designed for longer life and increased user safety• Reinforced rims to reduce chipping and breakage
Inne uwagi
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)