Kluczowe dokumenty
SLW4539/06
Accessories for Pyrex® Connection system screwcaps
insert for GL14 screwcap with tubing outlet, I.D. 3.2 mm
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 4539/06
Wybierz wielkość
1 EA
102,00 zł
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
102,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
102,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
producent / nazwa handlowa
4539/06
SciLabware
śr. wewn.
3.2 mm
Opis ogólny
  • Zakrętki systemu łączącego do butelek laboratoryjnych Pyrex GL 45 ułatwiają przenoszenie płynów w zamkniętym i sterylnym systemie, idealnym do laboratoriów chemicznych i biotechnologicznych.
  • Zacznij od wyboru dwu- lub trzyportowej zakrętki systemu łączącego, a następnie dodaj adaptery i wkładki do mocowania rurek.
  • Dostępne są cztery różne średnice rurek (OD; 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm).
  • Dodatkowy zestaw kompensacji ciśnienia, który zawiera filtr membranowy z porami o wielkości 0,2 μm, umożliwia sterylne wyrównanie ciśnienia.
  • Nieużywane porty można uszczelnić za pomocą zaślepki (4538/04).
  • Komponenty są w pełni wymienne i kompatybilne zarówno z dwu-, jak i trzyportowymi zaślepkami.
  • Nakrętki i komponenty są odporne na temperaturę do 140°C
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie i mycia w zmywarce
Cechy i korzyści
  • Zakrętki systemu łączącego do butelek laboratoryjnych na pożywki 1550 GL 45 ułatwiają przenoszenie płynów w zamkniętym i sterylnym systemie, idealnym do laboratoriów chemicznych i biotechnologicznych.
  • Zacznij od wyboru dwu- lub trzyportowej zakrętki systemu połączeniowego, a następnie dodaj adaptery i wkładki do mocowania rurek.
  • Dostępne są cztery różne średnice rurek (OD; 1,6 mm, 3,0 mm, 3,2 mm i 6,0 mm).
  • Dodatkowy zestaw kompensacji ciśnienia, który zawiera filtr membranowy z porami o wielkości 0,2 µm, umożliwia sterylne wyrównanie ciśnienia.
  • Nieużywane porty można uszczelnić za pomocą zaślepki (4538/04).
  • Komponenty są w pełni wymienne i kompatybilne zarówno z dwu-, jak i trzyportowymi zakrętkami.
  • Zakrętki i komponenty są odporne na temperaturę do 140 °C
  • Możliwość sterylizacji w autoklawie i mycia w zmywarce
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)