Merck
SLW3770/08
Pyrex® Filter funnel cylindrical, with sintered glass disc
30 mL, disc diam. 20 mm, pore size grade 4
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3770/08
About This Item
Kod UNSPSC:
41104900
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3770/08
SciLabware
Wysokość
160 mm
śr. zewn. obudowy
24 mm
pojemność
30 mL
30 mL
dysk śr.
20 mm
wielkość porów
grade 4
Opis ogólny
  • Manufactured from Pyrex borosilicate glass
  • Ideal for filtering precipitates
  • 3770 series 20 mm diameter sintered discs
  • 3760 series 30 mm diameter sintered discs
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.