Kluczowe dokumenty
Z411817
Sigma-Aldrich
Welch® ChemStar vacuum pumps
AC/DC input 220 V AC, Model 1402N
Wybierz wielkość
1 EA
25 060,00 zł
25 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
25 060,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.79
25 060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
vacuum pumping speed 160 L/min
vacuum pumping speed 5.6 ft3/min
Właściwości
capacity 2.1 L oil
capacity 2.25 qt oil
fits tubing 13/16 in.
ISO exhaust and intake flange NW 25
producent / nazwa handlowa
Welch
Parametry
0.0001 torr vacuum
525 rpm speed
dł. × szer. × wys.
17.8 in. (45.2 cm) × 9 in. (22.9 cm) × 12.6 in. (32 cm)
masa
112 lb (51 kg)
Opis ogólny
Modele 220 V są zgodne z normą CE.
ChemStar vacuum pumps are distinguished by having all five of the defining features needed for pumping corrosive gases.
  • High contamination tolerance: large oil reservoir dilutes contaminants
  • Corrosion resistant parts: Viton®, PTFE, stainless steel, nickel-plated or anodized parts
  • Reduced frictional wear: runs at less than 580 rpm versus 1,700 rpm for direct-drive pumps
  • Nitrogen purge standard: degasses and cools pump oil reducing corrosion
  • Easy attachment of accessories: trap and oil mist eliminator
Supplied with 2 pin plug
Model 1400N specifications:
Free Air Displacement, 0.9 cfm (25 L/min)
Max. vacuum, 1 × 10-4 torr
Oil capacity, 0.62 qt (0.59 L)
Tubing needed, I.D. 7/16 in.
Exhaust and intake thread type, NW 16
Pumping speed, 580 rpm
Dim., L × W × H, 17.8 × 9 × 12.6 in. (45.2 × 22.9 × 32 cm)
Wt, 58 lb (26 kg)
Model 1376N specifications:
Free Air Displacement, 10.6 cfm (300 L/min)
Max. vacuum, 1 × 10-4 torr
Oil capacity, 2.5 qt (2.37 L)
Tubing needed, I.D. 13/16 in.
Exhaust and intake thread type, NW 25
Pumping speed, 525 rpm
Dim., L × W × H, 19.3 × 12.3 × 15.6 in. (49 × 31.2 × 39.6 cm)
Wt, 156 lb (71 kg)
Model 1402N specifications:
Free Air Displacement, 5.6 cfm (160 L/min)
Max. vacuum, 1 × 10-4 torr
Oil capacity, 2.25 qt (2.1 L)
Tubing needed, I.D. 13/16 in.
Exhaust and intake thread type, NW 25
Pumping speed, 525 rpm
Dim., L × W × H, 19.3 × 14.1 × 15.4 in. (49 × 35.3 × 39.1 cm)
Wt, 112 lb (51 kg)
Informacje prawne
ChemStar is a trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Welch is a registered trademark of Gardner Denver Thomas, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)