Przejdź do
SYNC314175
Synthware reflux condenser with large cooling capacity
joint: ST/NS 24/40, coil L 175 mm, hose size 10 mm, Overall H 350 mm
Synonim(y):
Synthware C314175, coil-type condenser
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1360,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41121800
1360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
joint
joint: ST/NS24/40
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Synthware C314175
Overall H
350 mm
coil L
175 mm
hose size
10 mm
General description
Jacket has an O.D. of 40 mm while coil O.D. is 8 mm to provide maximum cooling capacity.
Legal Information
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SYNC314125SYNC351420SYNC351922
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS24/40
joint
joint: ST/NS14/20
joint
joint: ST/NS19/22
Overall H
350 mm
Overall H
300 mm
Overall H
-
Overall H
-
manufacturer/tradename
Synthware C314175
manufacturer/tradename
Synthware C314125
manufacturer/tradename
Synthware C351420
manufacturer/tradename
Synthware C351922
hose size
10 mm
hose size
10 mm
hose size
-
hose size
-
coil L
175 mm
coil L
125 mm
coil L
100 mm
coil L
100 mm
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)