Kluczowe dokumenty
SLW3680/04M
Pyrex® Gooch crucible
60 mL, disc diam. 40 mm, porosity grade 2
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3680/04M
Wybierz wielkość
5 EA
695,00 zł
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 EA
695,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
695,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
3680/04M
SciLabware
dysk śr.
40 mm
wielkość porów
grade 2 porosity
pojemność
60 mL
Opis ogólny
  • Idealny do suszenia osadów do stałej masy w temperaturze 110 st. C
  • Nadaje się również do zapłonu w temperaturze do 450 st. C (patrz uwaga dotycząca bezpieczeństwa)
  • Ze zintegrowaną tarczą ze spieku szklanego
  • Wykonany z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego Pyrex
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)