BR458734
BRAND® filter crucible
borosilicate glass, capacity 50 mL, 2 D 4
Synonim(y):
Filter, Filter crucible
About This Item
Kod UNSPSC:
41122200
NACRES:
NB.43
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 458734
pojemność
50 mL
wielkość porów
10-16 μm
Opis ogólny
Tygiel filtracyjny BRAND® wykonany ze szkła Boro 3.3 jest niezbędnym narzędziem do wydajnej filtracji i separacji w zastosowaniach laboratoryjnych.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)