BAF420310000
Poliwęglanowy eksykator próżniowy SP Bel-Art® "Space Saver"
volume 0.20 ft3
Synonim(y):
SP Bel-Art® "Space Saver" Polycarbonate Vacuum Desiccator
About This Item
Polecane produkty
Materiały
clear polycarbonate top(s)
white polypropylene bottom
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Bel-Art F42031-0000
pojemność
0.20 ft3
Opis ogólny
- "Płaska kopuła" z przezroczystego poliwęglanu z pokrętłem maksymalizuje prześwity wewnętrzne i zapewnia średnio o 13% większą objętość wewnętrzną w porównaniu ze standardowymi kopułami półkulistymi.
- Duże żebrowane pokrętło ułatwiające podnoszenie górnej części; bardzo ciężkie ścianki
- Wszystkie modele zawierają perforowaną płytkę o grubości 0,32 cm (⅛"); na płytce lub pod nią można umieścić środek osuszający jednorazowego lub wielokrotnego użytku.
- O-ring z neoprenu zapewnia szczelność do 0˚C bez konieczności stosowania smaru (pierścień nie zostanie uszkodzony w przypadku użycia smaru).
- Białe dno z polipropylenu może podtrzymywać tygle żarowe na ceramicznych płytach osuszających Minerit HD High Heat.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)