Kluczowe dokumenty
SLW3151/22WC
Pyrex® Volumetric flask, heavy duty, class A, works certified, USP/ISO/DIN tolerances
capacity 1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 3151/22WC
Wybierz wielkość
557,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
557,00 zł
Polecane produkty
Materiały
borosilicate glass flask
Połączenie
joint ST/NS neck24/29
Właściwości
accuracy class A (ISO 1042 and DIN 12664, United States Pharmacopoeia (USP),conformity ′H′ certified)
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
3151/22WC
SciLabware
wys. całkowita
300 mm
pojemność
1000 mL
Opis ogólny
- Zgodność z normami ISO 1042 i DIN 12664
- Skalibrowany zgodnie z tolerancjami wymaganymi przez Farmakopeę Stanów Zjednoczonych (USP), które są bardziej rygorystyczne niż te określone w normach ISO/DIN.
- Każda kolba posiada wygrawerowany indywidualny numer seryjny i jest dostarczana z certyfikatem kalibracji zgodnym z normami krajowymi.
- Certyfikat zgodności "H
- Wykonane ze szkła borokrzemianowego zapewniającego odporność na korozję
- Napisy wykonane białą emalią
- Korek z polietylenu
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)