Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1070,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1070,00 zł
feature
for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Diversified Biotech CHAM-3050
technique(s)
PCR: suitable
General description
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells | description for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells | description for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells | description for 0.5 mL tubes, 91-wells |
| feature for 1.5 mL cryogenic tubes, 55-wells | feature for 2.0 mL cryogenic tubes, 32-wells | feature for 0.2 mL, 0.5 mL & 1.5 mL tubes, 79-wells | feature for 0.5 mL tubes, 91-wells |
| manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-3050 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-3200 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-5000 | manufacturer/tradename Diversified Biotech CHAM-2000 |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| technique(s) PCR: suitable | technique(s) - | technique(s) PCR: suitable | technique(s) PCR: suitable |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aluminum heating/cooling block
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?