Kluczowe dokumenty
EP0030079353
632 Kuwety półmikro Vis
λmax, 300-900 nm, Plastic cuvette for measurements in the VIS range, capacity 3,000 μL, case of 1000 ea (10 x box of 100)
Wybierz wielkość
1 PKG
653,00 zł
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
653,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121813
NACRES:
NB.44
653,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
PMMA
Właściwości
Plastic cuvette for measurements in the VIS range
opakowanie
case of 1000 ea (10 x box of 100)
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030079353
pojemność
3,000 μL
λmaks.
300-900 nm
temp. przechowywania
room temp
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kuwety Eppendorf macro Vis to plastikowe kuwety do jednorazowego użytku.
Cechy i korzyści
  • Odpowiedni do pomiarów przy długości fali od 300 nm do 900 nm
  • Odpowiedni do pomiarów fluorymetrycznych, w których emitowane światło jest mierzone w kierunku światła przychodzącego
  • Odpowiedni do pomiarów kinetycznych z kontrolą temperatury
  • Kierunek światła jest oznaczony strzałką
  • Wbudowane okienka pomiarowe chroniące przed zarysowaniami
  • Małe odchylenia wartości ekstynkcji między kuwetami w jednym opakowaniu
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)