SLW1521/04D
Pyrex® Reagent bottles, narrow neck with stopper
capacity 100 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1521/04D
About This Item
Polecane produkty
Materiały
Pyrex bottle
colorless bottle
glass cap
glass stopper
narrow-mouth bottle
Połączenie
Joints ST/NS neck (14)
joint stopper14/15
Właściwości
with cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1521/04D
średnica butelki × wys.
54 mm × 106 mm , With stopper
pojemność
100 mL
śr. wewn. szyjki
14 mm
Opis ogólny
- Complies with ISO 4796-2
- Borosilicate glass with ground neck
- Supplied with solid glass stopper