Merck
SLW492145
Pyrex® Burettes, Schellbach, class AS with glass key
10 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 492145
Wybierz wielkość
1 EA
237,00 zł
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
237,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
237,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
glass key
Właściwości
graduations 0.05 mL
producent / nazwa handlowa
492145
SciLabware
Długość
620 mL
pojemność
10 mL
Opis ogólny
  • Zgodność z normą ISO 385
  • Podziałka i napisy z niebieskiej emalii
  • Z lejkiem ułatwiającym napełnianie i zwiększającym bezpieczeństwo
  • Każda biureta ma czas oczekiwania +30s przed dokonaniem ostatecznego odczytu
  • Wykonana z odpornego chemicznie szkła borokrzemowego
  • Z wymiennym szklanym kluczem o średnicy 2,0 mm
Rurka biurety Schellbach z pionowym białym paskiem i centralną niebieską wstążką
  • Ułatwia dokładny odczyt menisku
  • Dokładna pozycja menisku jest wyraźnie określona w miejscu, w którym niebieska wstążka dzieli się na szeroki i wąski pas.
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)