Kluczowe dokumenty
SLW1350/06M
Pyrex® Roux culture flask, off-set neck
1200 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1350/06M
About This Item
Kod UNSPSC:
41122104
NACRES:
NB.43
Materiały
Pyrex flask
neck (off-set)
sterylność
non-sterile
Właściwości
without cap
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
SciLabware 1350/06M
dł. × szer. × wys.
275 mm × 123 mm × 56 mm
pojemność
1200 mL
1200 mL
śr. wewn. szyjki
33 mm
pojemność robocza
1200 mL
typ wiązania
non-treated surface
Opis ogólny
  • Ideal for cell culture
  • Manufactured from chemically inert Pyrex glass for a contamination-free environment
  • Withstands repeated autoclaving
  • Off-set neck
Cechy i korzyści
• Ideal for cell culture• Manufactured from virtually chemically inert PYREX® glass for a contamination-free environment• Withstands repeated autoclave cycles• Off-set neck
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)