Kluczowe dokumenty
Z741120
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials round media storage bottle
wide mouth, capacity 2000 mL, GL 45 polypropylene cap with pour ring
Wybierz wielkość
4 EA
874,00 zł
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
4 EA
874,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.17
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass bottle
polypropylene cap
round bottle
Połączenie
Joints threaded neck (GL45)
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations
with cap
opakowanie
pkg of 4 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
pojemność
2000 mL
Opis ogólny
Szerokootworowe butelki na media/odczynniki ze szkła borokrzemianowego z polipropylenową zakrętką z gwintem GL 45 i pierścieniem do nalewania. Duży punkt oznaczenia i podziałka referencyjna.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)