CLS1015P3L
Corning® reusable beaker with handle and spout
polypropylene, size 3 L
Synonim(y):
Pojemnik Corning
Wybierz wielkość
942,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
942,00 zł
Polecane produkty
Materiały
polypropylene
Właściwości
graduations (50 mL)
producent / nazwa handlowa
Corning 1015P-3L
wys. × śr. zewn.
243 mm × 170 mm
rozmiar
3 L
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Inne uwagi
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)