Kluczowe dokumenty
SLW1070/24D
Pyrex® Boiling flask, flat bottom, narrow neck
1000 mL
Synonim(y):
Pyrex, SciLabware 1070/24D
Wybierz wielkość
10 EA
1330,00 zł
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
1330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
1330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Pyrex flask
flat bottom
single-neck
Właściwości
narrow neck
opakowanie
pack of 10 ea
producent / nazwa handlowa
1070/24D
SciLabware
Wysokość
200 mm
średnica obudowy
131 mm
pojemność
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
śr. wewn. szyjki
36 mm
Opis ogólny
  • Zgodność z normą DIN ISO 1773
  • Płaska podstawa do stawiania na stołach, płytach grzewczych itp.
  • Wykonane ze szkła Pyrex® zapewniającego wysoką odporność na szok termiczny
  • Doskonała odporność chemiczna zapewniająca działanie wolne od zanieczyszczeń
  • Z białą emalią do znakowania
Informacje prawne
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)