Kluczowe dokumenty
SYND452424
Synthware Dean Stark distillation receiver
20 mL, joint: ST/NS 24/40
Synonim(y):
Synthware D452424, aparat Dean-Stark, pułapka Dean-Stark
Wybierz wielkość
1 EA
975,00 zł
975,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
975,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.51
975,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Połączenie
joint: ST/NS24/40
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Synthware D452424
pojemność
20 mL
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Do łatwego oddzielania wody z układu reakcyjnego lub destylacyjnego. Odmierzanie za pomocą korka PTFE 2 mm.
Informacje prawne
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)