Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł 455,60 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H13NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
251.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
MDL number:
455,60 zł
Cena katalogowa536,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
solid
optical activity
[α]20/D +92°, c = 1 in chloroform
optical purity
ee: 97% (HPLC)
manufacturer/tradename
ECACC
mp
70-74 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ether, phenyl
SMILES string
OC(=O)[C@H]1COCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO5/c14-11(15)10-7-17-8-13(10)12(16)18-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,15)/t10-/m1/s1
InChI key
XRRRGBIMHQARMF-SNVBAGLBSA-N
Application
Useful chiral synthon (derived from serine) for the asymmetric synthesis of a variety of nitrogen-containing targets.
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 98% | description 97% | description 97% |
| assay 98% | assay 97% | assay 97% |
| form solid | form - | form - |
| functional group phenyl, carboxylic acid, ether | functional group hydroxyl | functional group phenyl |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| optical activity [α]20/D +92°, c = 1 in chloroform | optical activity [α]23/D +43°, c = 1 in ethanol | optical activity [α]20/D +3.0°, c = 1% in chloroform |
| mp 70-74 °C (lit.) | mp 156-159 °C (lit.) | mp - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?