Merck
05-1946
Przeciwciało anty-USP7, klon 1G7
clone 1G7, from mouse
Synonim(y):
Ubiquitin-specific peptidase 7 (herpes virus-associated), Ubiquitin-specific-processing protease 7, ubiquitin-specific protease 7 (herpes virus-associated), Herpesvirus-associated ubiquitin-specific protease, Herpes virus-associated ubiquitin-specific pr
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1G7, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody product type
primary antibodies
clone
1G7, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... USP7(7874)
General description
Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 (USP7) jest proteazą specyficzną dla ubikwityny lub enzymem deubikwitylującym, który odszczepia ubikwitynę od swoich substratów [Saridakis, 2005]. Ponieważ ubikwitylacja (poliubikwitynacja) jest najczęściej związana ze stabilnością i degradacją białek komórkowych, aktywność ubikwityny karboksy-terminalnej hydrolazy 7 ogólnie stabilizuje jej białka substratowe. Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 7 jest najbardziej znana jako bezpośredni antagonista Mdm2, ligazy ubikwityny E3 dla białka supresorowego nowotworu, p53 [Canning, 2004].
~ 128kDa Obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane histadyną odpowiadające ludzkiemu USP7.
Application
To przeciwciało anty-USP7, klon 1G7 jest zatwierdzone do stosowania w WB, IP, IH do wykrywania USP7.
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało rozpoznaje USP7.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blot in HeLa lysate.
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected USP7 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
05-194604053252628818