Merck
S7408
Sigma-Aldrich
5-Sulfosalicylic acid dihydrate
98%
Synonim(y):
2-Hydroxy-5-sulfobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
HO3SC6H3-2-(OH)CO2H·2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.21
Beilstein:
650741
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Próba
98%
mp
105-110 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1cc(ccc1O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H6O6S.2H2O/c8-6-2-1-4(14(11,12)13)3-5(6)7(9)10;;/h1-3,8H,(H,9,10)(H,11,12,13);2*1H2
Klucz InChI
BHDKTFQBRFWJKR-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)