Merck
RNI00062
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-(2-iodoethynyl)benzene
Wybierz wielkość
1 G
930,00 zł
930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7IO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
258.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
930,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
ciąg SMILES
IC#CC1=CC=C(OC)C=C1
InChI
1S/C9H7IO/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-7-10/h2-5H,1H3
Klucz InChI
NMOBFTCTMWINSP-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Należy pamiętać, że Sigma-Aldrich nie gromadzi danych analitycznych dla produktów AldrichCPR i że wszystkie transakcje sprzedaży są ostateczne.
Wszystkie produkty AldrichCPR, a także inne bloki konstrukcyjne lub związki przesiewowe, które są częścią tej kolekcji, są również dostępne jako biblioteki pakowane na zamówienie - aby uzyskać więcej informacji na temat tej usługi lub dalszych informacji na temat tego produktu, prosimy o kontakt pod adresem [email protected].
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)