Merck
QBD11086
Sigma-Aldrich
m-dPEG ®13-NHS ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H59NO17
Masa cząsteczkowa:
729.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51171641
NACRES:
NA.22
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reagent type: chemical modification reagent
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: monofunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N1(C(=O)CCC1=O)OC(=O)CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC
InChI
1S/C32H59NO17/c1-37-6-7-39-10-11-41-14-15-43-18-19-45-22-23-47-26-27-49-29-28-48-25-24-46-21-20-44-17-16-42-13-12-40-9-8-38-5-4-32(36)50-33-30(34)2-3-31(33)35/h2-29H2,1H3
Klucz InChI
KLSDLLFNPXNSEL-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
Ester m-dPEG ®₁₃-NHS jest reaktywnym aminowo hydrofilowym modyfikatorem dPEG.
Informacje prawne
Produkty chronione amerykańskim patentem nr 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)