Merck
QBD10505
Sigma-Aldrich
Azido-dPEG®12-NHS ester
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
100 MG
1370,00 zł
1000 MG
4630,00 zł
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1370,00 zł
1000 MG
4630,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H56N4O16
Masa cząsteczkowa:
740.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1370,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>90%
Formularz
solid or viscous liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN=[N+]=[N-])ON1C(CCC1=O)=O
Klucz InChI
JSNJRDFOCXNHTB-UHFFFAOYSA-N
Cechy i korzyści
The azido-dPEG®12-NHS ester contains an azide function on one end of a single molecular weight dPEG® spacer (47.2 Å) and NHS ester group on the other end of the spacer. The dPEG® spacer is hydrophilic and non-immunogenic and improves the water solubility of the target molecule while reducing the immunogenicity and increasing the hydrodynamic volume of the target. N-hydroxysuccinimide (NHS) ester readily reacts with amines in aqueous solution or organic solvent. The azide group reacts with an alkyne in the well-known click chemistry reaction. The click chemistry reaction proceeds by copper(I) or ruthenium catalysis or in a strain-catalyzed reaction with certain types of alkyne partners.
Informacje prawne
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)